Documenti fondamentali
ENAH38A2BF16
Enamine
(1-methoxycyclopropyl)methanesulfonyl chloride
Scegli un formato
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1.310,40 €
SKU del venditore: EN300-4935387-50MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1.310,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-4935387-50MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-methoxycyclopropyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO3S/c1-9-5(2-3-5)4-10(6,7)8/h2-4H2,1H3
InChI
JRJLTQSWESXASX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4935387
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4935387
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)