Documenti fondamentali
ENAH3155244E
Enamine
2-bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Scegli un formato
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
SKU del venditore: EN300-6746777-50MG
433,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.04
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6746777-50MG
433,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Inchi Code
1S/C9H4BrF3N2/c10-8-4-14-6-2-1-5(9(11,12)13)3-7(6)15-8/h1-4H
InChI
XWTFCXDQKKKURH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746777
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746777
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)