Documenti fondamentali
ENAH31552426
Enamine
3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-en-9-one
Scegli un formato
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
SKU del venditore: EN300-6746559-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6746559-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-en-9-one
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-8-6-2-1-3-7(8)5-10-4-6/h1-2,6-7H,3-5H2
InChI
IPDWLQDCDAEHML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746559
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746559
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)