Documenti fondamentali
ENAH3155221C
Enamine
2-(1,2-oxazol-5-yl)ethan-1-amine; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-(isoxazol-5-yl)ethan-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H8N2O.C2HF3O2/c6-3-1-5-2-4-7-8-5;3-2(4,5)1(6)7/h2,4H,1,3,6H2;(H,6,7)
InChI
YBEFTSKXSDLHFZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740351
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740351
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)