Documenti fondamentali
ENAH31552138
Enamine
1-oxa-7-azaspiro[4.5]dec-3-ene hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
5 G
3.383,90 €
10 G
5.018,00 €
SKU del venditore: EN300-6739112-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
5 G
3.383,90 €
10 G
5.018,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6739112-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-oxa-7-azaspiro[4.5]dec-3-ene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO.ClH/c1-3-8(7-9-5-1)4-2-6-10-8;/h2,4,9H,1,3,5-7H2;1H
InChI
BFNNWDGIJFYSTA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739112
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739112
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)