Documenti fondamentali
ENAH315520BD
Enamine
(3-chlorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
SKU del venditore: EN300-6738425-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.05
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6738425-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-chlorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10ClN.ClH/c6-5-1-4(2-5)3-7;/h4-5H,1-3,7H2;1H
InChI
NSDKOZQBGQFMEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738425
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)