ENAH31552077
Enamine
3-methyl-3,10-diazabicyclo[4.3.1]decan-4-one hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6737932-100MG
403,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6737932-100MG
403,00 €
Iupac Name
3-methyl-3,10-diazabicyclo[4.3.1]decan-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O.ClH/c1-11-6-8-4-2-3-7(10-8)5-9(11)12;/h7-8,10H,2-6H2,1H3;1H
InChI
ISNOOQUTHQEPEH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737932
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)