Documenti fondamentali
ENAH31551FE7
Enamine
4-(4-bromo-2-fluorophenyl)piperidine-2,6-dione
Scegli un formato
100 MG
306,30 €
250 MG
418,10 €
500 MG
649,50 €
1 G
822,40 €
2.5 G
1.567,30 €
5 G
2.299,20 €
10 G
3.388,60 €
SKU del venditore: EN300-6734925-100MG
306,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
306,30 €
250 MG
418,10 €
500 MG
649,50 €
1 G
822,40 €
2.5 G
1.567,30 €
5 G
2.299,20 €
10 G
3.388,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6734925-100MG
306,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-bromo-2-fluorophenyl)-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C11H9BrFNO2/c12-7-1-2-8(9(13)5-7)6-3-10(15)14-11(16)4-6/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,14,15,16)
InChI
ASZWNSXBWJXLSY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734925
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734925
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)