Documenti fondamentali
ENAH31551F7F
Enamine
rac-[(1R,2R)-2-(difluoromethyl)cyclopropyl]methanamine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
563,70 €
100 MG
723,60 €
250 MG
1.017,40 €
500 MG
1.576,40 €
1 G
2.008,00 €
2.5 G
3.894,30 €
5 G
5.739,00 €
10 G
8.487,20 €
SKU del venditore: EN300-6735853-50MG
563,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
563,70 €
100 MG
723,60 €
250 MG
1.017,40 €
500 MG
1.576,40 €
1 G
2.008,00 €
2.5 G
3.894,30 €
5 G
5.739,00 €
10 G
8.487,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.59
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6735853-50MG
563,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
((1R,2R)-2-(difluoromethyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)4-1-3(4)2-8;/h3-5H,1-2,8H2;1H/t3-,4+;/m0./s1
InChI
DUBISPPRELAHOW-RFKZQXLXSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735853
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735853
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)