Documenti fondamentali
ENAH31551BEA
Enamine
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Punto di fusione
141-142
Iupac Name
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-8-2-3-11-7(6-12)5-10-9(11)4-8/h2-6H,1H3
InChI
DEMNJFUBUDMCDH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731976
Melting Point
141-142
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731976
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)