Documenti
ENAH31551B99
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.14
Numero MDL:
Punto di fusione
154-156
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5N5/c1-2-8-6(9-3-1)11-5-7-4-10-11/h1-5H
InChI
PUGWTWQIZUJSGD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731534
Melting Point
154-156
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731534