Documenti fondamentali
ENAH315516D4
Enamine
1-oxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
SKU del venditore: EN300-397389-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-397389-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-oxo-6-(trifluoromethyl)isochromane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7F3O4/c12-11(13,14)6-1-2-7-5(3-6)4-8(9(15)16)18-10(7)17/h1-3,8H,4H2,(H,15,16)
InChI
VLIMKGQVIOQONM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397389
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397389
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)