ENAH308E470E
Enamine
1,2,3,4-tetrahydroquinoline-7-sulfonyl fluoride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-5421769-50MG
388,70 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-5421769-50MG
388,70 €
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydroquinoline-7-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S/c10-14(12,13)8-4-3-7-2-1-5-11-9(7)6-8/h3-4,6,11H,1-2,5H2
InChI
SUHOCGKKTPPPCD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5421769
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)