Documenti fondamentali
ENAH304FD088
Enamine
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H7N3/c8-6-4-10-7-5(6)2-1-3-9-7/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI
HCTKTFWOSSBSIL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1825987
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)