ENAH304A3683
Enamine
3-(methoxymethyl)azetidine-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
3-(methoxymethyl)azetidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-9-5-6(2-7)3-8-4-6/h8H,3-5H2,1H3
InChI
ABCJMTIVLFXYSE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)