Documenti fondamentali
ENAH3047896A
Enamine
3-chloro-4-fluorophenyl chloroformate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-chloro-4-fluorophenyl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-5-3-4(12-7(9)11)1-2-6(5)10/h1-3H
InChI
PBLPIIJCXIHCRC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-281278
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)