ENAH303684A5
Enamine
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1668512-100MG
289,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1668512-100MG
289,90 €
Iupac Name
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-4-6-14(10-15)7-5-11(16)9-14/h4-10H2,1-3H3
InChI
LVAJIFUDNIHRCD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1668512
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)