Documenti fondamentali
ENAH30368198
Enamine
5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
2.5 G
3.302,80 €
5 G
4.865,40 €
10 G
7.193,70 €
SKU del venditore: EN300-6729473-50MG
433,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
2.5 G
3.302,80 €
5 G
4.865,40 €
10 G
7.193,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6729473-50MG
433,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1S,5S)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-7-3-2-4-8(9,5-7)6-10-7;/h2-6,9H2,1H3;1H
InChI
BJJRHYXBDLDOIR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729473
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729473
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)