Documenti fondamentali
ENAH3036186A
Enamine
3-[(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)methyl]benzonitrile hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
10 G
2.505,10 €
SKU del venditore: EN300-6512697-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
10 G
2.505,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6512697-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-((2-aminothiazol-5-yl)methyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H9N3S.ClH/c12-6-9-3-1-2-8(4-9)5-10-7-14-11(13)15-10;/h1-4,7H,5H2,(H2,13,14);1H
InChI
KIXKAVGXWNHCOT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512697
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512697
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)