ENAH3035EBCA
Enamine
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-3-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6501560-100MG
461,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6501560-100MG
461,00 €
Iupac Name
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-3-amine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-7-8(10)6-9(11)4-2-3-5-9/h8H,2-7,10H2,1H3
InChI
GZEINMMXFIRSHK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501560
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)