Documenti fondamentali
ENAH3035E734
Enamine
1-(aminomethyl)spiro[2.5]octan-6-ol hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
5 G
3.383,90 €
10 G
5.018,00 €
SKU del venditore: EN300-6497987-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
5 G
3.383,90 €
10 G
5.018,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.7
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6497987-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(aminomethyl)spiro[2.5]octan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-6-7-5-9(7)3-1-8(11)2-4-9;/h7-8,11H,1-6,10H2;1H
InChI
BLDMNZDTGFFYOT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497987
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6497987
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)