Documenti fondamentali
ENAH3035E59D
Enamine
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
277,70 €
250 MG
379,10 €
500 MG
623,50 €
1 G
787,30 €
2.5 G
1.498,40 €
5 G
2.195,20 €
10 G
3.235,20 €
SKU del venditore: EN300-6496369-100MG
277,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
277,70 €
250 MG
379,10 €
500 MG
623,50 €
1 G
787,30 €
2.5 G
1.498,40 €
5 G
2.195,20 €
10 G
3.235,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6496369-100MG
277,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-7-4-5-9(12)10-8(7)3-2-6-11-10;/h4-5,11-12H,2-3,6H2,1H3;1H
InChI
ODZJVDQAOIXFQB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496369
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496369
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)