Documenti fondamentali
ENAH3035E2FE
Enamine
(1-pentylcyclohexyl)methanol
Scegli un formato
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
SKU del venditore: EN300-6493584-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6493584-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-pentylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H24O/c1-2-3-5-8-12(11-13)9-6-4-7-10-12/h13H,2-11H2,1H3
InChI
ABCHJPQOHVSJSO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493584
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493584
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)