ENAH3035E2E1
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6492258-100MG
431,10 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6492258-100MG
431,10 €
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2O.ClH/c1-13-7-11(6-12-13)10-4-2-3-9(5-10)8-14;/h2-8H,1H3;1H
InChI
LVMVOWHQKQNENX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492258
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)