Documenti fondamentali
ENAH3035E2CB
Enamine
2,2-dimethyloxan-3-amine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
2.5 G
3.257,80 €
5 G
4.820,40 €
10 G
7.148,70 €
SKU del venditore: EN300-6492178-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
2.5 G
3.257,80 €
5 G
4.820,40 €
10 G
7.148,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6492178-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)6(8)4-3-5-9-7;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H
InChI
KSXMNSUYYZMFOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492178
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492178
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)