ENAH3035E2B6
Enamine
2-methyl-4-(2-methylphenyl)phenol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6492079-100MG
172,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6492079-100MG
172,90 €
Iupac Name
2',3-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C14H14O/c1-10-5-3-4-6-13(10)12-7-8-14(15)11(2)9-12/h3-9,15H,1-2H3
InChI
YAIFKUYPOJMOFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)