Documenti fondamentali
ENAH3035E191
Enamine
rac-methyl (1R,2R,4R,5R)-5-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
SKU del venditore: EN300-6494669-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6494669-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (1R,2R,4R,5R)-5-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c1-12-9(11)7-3-6-2-5(7)4-8(6)10;/h5-8H,2-4,10H2,1H3;1H/t5-,6-,7-,8-;/m1./s1
InChI
FOMPGMMGBREXAD-XNJRRJNCSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494669
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494669
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)