Documenti fondamentali
ENAH3035DECE
Enamine
3-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)azetidine; trifluoroacetic acid
Scegli un formato
50 MG
374,40 €
100 MG
557,70 €
250 MG
796,90 €
500 MG
1.255,80 €
1 G
1.608,10 €
2.5 G
3.155,10 €
5 G
4.667,00 €
SKU del venditore: EN300-6490334-50MG
374,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
374,40 €
100 MG
557,70 €
250 MG
796,90 €
500 MG
1.255,80 €
1 G
1.608,10 €
2.5 G
3.155,10 €
5 G
4.667,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6490334-50MG
374,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C10H12FNO.C2HF3O2/c1-13-10-4-7(2-3-9(10)11)8-5-12-6-8;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3;(H,6,7)
InChI
MJPGCCGOQZOHTC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490334
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490334
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)