Documenti fondamentali
ENAH3035DE6A
Enamine
1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.13
Numero MDL:
Iupac Name
1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O2.2ClH/c11-7(12)8(1-2-8)10-5-3-9-4-6-10;;/h9H,1-6H2,(H,11,12);2*1H
InChI
VWXOSTXVTNFJOJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489693
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489693
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)