Documenti fondamentali
ENAH3035DE1E
Enamine
N'-methyl-N'-oxobenzenecarboximidamide
Scegli un formato
100 MG
188,50 €
250 MG
269,10 €
500 MG
425,10 €
1 G
544,70 €
2.5 G
726,70 €
5 G
1.028,30 €
10 G
1.634,10 €
SKU del venditore: EN300-6488695-100MG
188,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
188,50 €
250 MG
269,10 €
500 MG
425,10 €
1 G
544,70 €
2.5 G
726,70 €
5 G
1.028,30 €
10 G
1.634,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6488695-100MG
188,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(E)-1-amino-N-methyl-1-phenylmethanimine oxide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10(11)8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,9H2,1H3/b10-8+
InChI
YGYNZYUPAWVUEA-CSKARUKUSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488695
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488695
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)