Documenti fondamentali
ENAH3035DB07
Enamine
2-amino-4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Scegli un formato
100 MG
1.536,75 DKK
250 MG
2.053,50 DKK
500 MG
3.048,00 DKK
1 G
3.808,50 DKK
2.5 G
7.737,75 DKK
5 G
14.280,00 DKK
SKU del venditore: EN300-749190-100MG
1.536,75 DKK
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
1.536,75 DKK
250 MG
2.053,50 DKK
500 MG
3.048,00 DKK
1 G
3.808,50 DKK
2.5 G
7.737,75 DKK
5 G
14.280,00 DKK
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.02
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-749190-100MG
1.536,75 DKK
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrF2NO2/c8-4-3(9)1-2(7(12)13)6(11)5(4)10/h1H,11H2,(H,12,13)
InChI
HMEMIUSIGMVLLA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3122620
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3122620