Documenti fondamentali
ENAH3035D69A
Enamine
4-(chloromethyl)oxane-4-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
SKU del venditore: EN300-2992395-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2992395-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H10ClNO/c8-5-7(6-9)1-3-10-4-2-7/h1-5H2
InChI
JANYHOUCPCKUGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)