Documenti fondamentali
ENAH3035D145
Enamine
2-(difluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
366,60 €
100 MG
544,70 €
250 MG
778,70 €
500 MG
1.227,20 €
1 G
1.574,30 €
2.5 G
3.084,90 €
5 G
4.564,30 €
10 G
6.767,80 €
SKU del venditore: EN300-382943-50MG
366,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
366,60 €
100 MG
544,70 €
250 MG
778,70 €
500 MG
1.227,20 €
1 G
1.574,30 €
2.5 G
3.084,90 €
5 G
4.564,30 €
10 G
6.767,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-382943-50MG
366,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(difluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7F2NO2/c12-10(13)9-7(11(15)16)5-6-3-1-2-4-8(6)14-9/h1-5,10H,(H,15,16)
InChI
GYLJULVLHAULFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-382943
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-382943
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)