Documenti fondamentali
ENAH3035CB8B
Enamine
methyl 3-(piperazin-1-yl)oxetane-3-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
526,50 €
100 MG
686,40 €
250 MG
981,50 €
500 MG
1.545,70 €
1 G
1.979,90 €
2.5 G
3.881,80 €
5 G
5.746,00 €
SKU del venditore: EN300-156979-50MG
526,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
526,50 €
100 MG
686,40 €
250 MG
981,50 €
500 MG
1.545,70 €
1 G
1.979,90 €
2.5 G
3.881,80 €
5 G
5.746,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-156979-50MG
526,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(piperazin-1-yl)oxetane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c1-13-8(12)9(6-14-7-9)11-4-2-10-3-5-11/h10H,2-7H2,1H3
InChI
JAYJGEQVGGXCAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156979
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156979
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)