ENAH2C558574
Enamine
tert-butyl 4a-amino-octahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6488381-50MG
309,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6488381-50MG
309,40 €
Iupac Name
tert-butyl 4a-aminooctahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-5-8-13(14)7-4-6-10(13)15/h10H,4-9,14H2,1-3H3
InChI
AXIXCCDRBVNDAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488381
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)