Documenti fondamentali
ENAH2C55852D
Enamine
lithium(1+) ion 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1H-imidazole-2-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
5 G
3.383,90 €
10 G
5.018,00 €
SKU del venditore: EN300-6487389-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
5 G
3.383,90 €
10 G
5.018,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6487389-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 1-(4-methoxybenzyl)-1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O3.Li/c1-17-10-4-2-9(3-5-10)8-14-7-6-13-11(14)12(15)16;/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1
InChI
UFZFQDOJVRXPGE-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487389
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487389
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)