Documenti fondamentali
ENAH2C557F9C
Enamine
[3-(difluoromethyl)cyclobutyl]methanamine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
2.5 G
3.257,80 €
5 G
4.820,40 €
SKU del venditore: EN300-6480804-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
2.5 G
3.257,80 €
5 G
4.820,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6480804-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-(difluoromethyl)cyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c7-6(8)5-1-4(2-5)3-9;/h4-6H,1-3,9H2;1H
InChI
KPCWRDCQMZHACI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480804
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480804
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)