ENAH2C557C20
Enamine
2-phenyl-2-(piperidin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6477149-100MG
332,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6477149-100MG
332,30 €
Iupac Name
phenyl(4-piperidinyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N2.ClH/c14-10-13(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-15-9-7-12;/h1-5,12-13,15H,6-9H2;1H
InChI
WRDAZTDNMRJELV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477149
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)