ENAH2C557782
Enamine
1-butyl-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-5259140-100MG
380,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-5259140-100MG
380,40 €
Iupac Name
1-butyl-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H14IN3/c1-3-4-5-12-8(10)7(9)6(2)11-12/h3-5,10H2,1-2H3
InChI
VQUQTSUYXYJKBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5259140
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)