ENAH2C55767C
Enamine
tert-butyl 3-(bromomethyl)-5-methylpiperidine-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-3372052-50MG
433,70 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-3372052-50MG
433,70 €
Iupac Name
tert-butyl 3-(bromomethyl)-5-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22BrNO2/c1-9-5-10(6-13)8-14(7-9)11(15)16-12(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI
PVOQJIJXJPZWTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3372052
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)