Documenti fondamentali
ENAH2C557646
Enamine
2-fluoro-3-(propan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-isopropylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-6(2)7-4-3-5-8(9(7)11)10(12)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
LSPSVPIJTNNZMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3126043
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3126043
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)