Documenti
ENAH2C557502
Enamine
1-(5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.23
Numero MDL:
Punto di fusione
54-56
Iupac Name
1-(5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c1-8-11(9(2)15)13-14(12-8)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
InChI
XBECQWBFUFIUPC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010577
Melting Point
54-56
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010577