Documenti fondamentali
ENAH2C557329
Enamine
2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine
Scegli un formato
100 MG
344,50 €
250 MG
491,40 €
500 MG
773,50 €
1 G
991,90 €
2.5 G
2.081,30 €
5 G
4.114,50 €
10 G
8.028,80 €
SKU del venditore: EN300-2009497-100MG
344,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
344,50 €
250 MG
491,40 €
500 MG
773,50 €
1 G
991,90 €
2.5 G
2.081,30 €
5 G
4.114,50 €
10 G
8.028,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2009497-100MG
344,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N~4~-ethyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H10ClN3/c1-2-10-5-3-4-11-7(8)6(5)9/h3-4H,2,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI
SSKAATGTQVWBEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009497
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009497
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)