Documenti fondamentali
ENAH2C5572CF
Enamine
1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
178,90 €
250 MG
237,40 €
500 MG
415,50 €
1 G
537,70 €
2.5 G
1.013,50 €
5 G
1.477,60 €
10 G
2.170,50 €
SKU del venditore: EN300-2009140-100MG
178,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
178,90 €
250 MG
237,40 €
500 MG
415,50 €
1 G
537,70 €
2.5 G
1.013,50 €
5 G
1.477,60 €
10 G
2.170,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2009140-100MG
178,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3S.2ClH/c7-5-3-9(4-5)6-8-1-2-10-6;;/h5H,1-4,7H2;2*1H
InChI
VVNDVBZFHKJIHN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009140
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009140
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)