Documenti fondamentali
ENAH2C55726F
Enamine
1-methyl-4,8-dioxa-1,10-diazaspiro[5.5]undecane
Scegli un formato
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
SKU del venditore: EN300-2008902-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2008902-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-4,8-dioxa-1,10-diazaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-10-2-3-11-5-8(10)4-9-7-12-6-8/h9H,2-7H2,1H3
InChI
WTVCJJKMPVRGHK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008902
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008902
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)