Documenti
ENAH2C555E86
Enamine
N-(1-cyano-1-ethylpropyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Punto di fusione
66-68
Iupac Name
N-(1-cyano-1-ethylpropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c1-4-8(5-2,6-9)10-7(3)11/h4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI
WKPMJCFAFDOIGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201232
Melting Point
66-68
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201232