Documenti fondamentali
ENAH11E415D1
Enamine
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-5-one hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
SKU del venditore: EN300-2008556-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2008556-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-8-1-4-10-7-9(8)2-5-12-6-3-9;/h10H,1-7H2;1H
InChI
CCTYAHCSSSXPBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008556
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008556
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)