Documenti fondamentali
ENAH11E39549
Enamine
3-methanesulfonylpropane-1-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero MDL:
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)propane-1-thiol
Inchi Code
1S/C4H10O2S2/c1-8(5,6)4-2-3-7/h7H,2-4H2,1H3
InChI
QOKNTVWLFMEUII-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1987934
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1987934
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)