Documenti fondamentali
ENAH11E0B62D
Enamine
tert-butyl 3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1.078,50 €
1 G
1.371,00 €
2.5 G
2.645,00 €
5 G
3.890,40 €
10 G
5.748,10 €
SKU del venditore: EN300-1875396-50MG
354,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1.078,50 €
1 G
1.371,00 €
2.5 G
2.645,00 €
5 G
3.890,40 €
10 G
5.748,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.39
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1875396-50MG
354,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-10-9-18-14(11-19)12-5-7-13(8-6-12)15(20)22-4/h5-8,14,18H,9-11H2,1-4H3
InChI
AXLRKSDURDYZBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1875396
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1875396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)