Documenti fondamentali
ENAH11DFDDFF
Enamine
[1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentyl]methanamine
Scegli un formato
100 MG
359,60 €
250 MG
493,50 €
500 MG
752,20 €
1 G
951,10 €
2.5 G
1.948,20 €
5 G
3.805,90 €
10 G
7.384,80 €
SKU del venditore: EN300-1830822-100MG
359,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
359,60 €
250 MG
493,50 €
500 MG
752,20 €
1 G
951,10 €
2.5 G
1.948,20 €
5 G
3.805,90 €
10 G
7.384,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1830822-100MG
359,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H15F2N/c13-9-3-4-11(14)10(7-9)12(8-15)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6,8,15H2
InChI
BVQMVRVRHIGBKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1830822
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1830822
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)